Principaux documents
E12206
Sigma-Aldrich
2-Ethylanthraquinone
≥97%
100 G
77,90 $
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
77,90 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
77,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97%
Pf
108-111 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3
Clé InChI
SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood,spleen
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable