Principaux documents
444650
Sigma-Aldrich
2-Bromomethyl-anthraquinone
97%
Synonyme(s) :
MAQ-Br
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H9BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.13
Beilstein:
2276854
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
203 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Chaîne SMILES 
BrCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H9BrO2/c16-8-9-5-6-12-13(7-9)15(18)11-4-2-1-3-10(11)14(12)17/h1-7H,8H2
Clé InChI
FCETXLHFBYOVCV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Modified carbon nanoparticle-chitosan film electrodes: Physisorption versus chemisorption.
Rassaei L, et al.
Electrochimica Acta, 53(19), 5732-5738 (2008)
Some Organic-Inorganic Hybrid Compounds Based on iso-Thiuronium Cations and Lead Halide Anions.
Papavassiliou GC, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung (2001)
Inclusion of anthraquinone derivatives by the cucurbit [7] uril host.
Sindelar V, et al.
New. J. Chem., 31(5), 725-728 (2007)
Antitermite properties of some anthraquinone derivatives.
Gupta BK and Sen-Sarma PK.
Holzforschung, 30(3), 57-58 (1978)
Graphene: Large scale chemical functionalization by cathodic means.
Jouikov V and Simonet J.
Electrochemical Communications, 46, 132-136 (2014)