Principaux documents
8.21934
Sigma-Aldrich
2-Ethylanthraquinone
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Ethylanthraquinone
100 G
85,80 $
250 G
162,00 $
85,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
85,80 $
250 G
162,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-535-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
85,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<1 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
flakes
Température d'inflammation spontanée
485 °C
Puissance
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
108.8 °C
Solubilité
0.00025 g/L
Densité
1.27 g/cm3 at 21 °C
Masse volumique apparente
650 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=C1c2c(ccc(c2)CC)C(=O)c3c1cccc3
InChI
1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3
Clé InChI
SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 110 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable