T73601
1,2,4-Trimethylbenzene
98%
Synonyme(s) :
Pseudocumene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
4.5 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
98%
Température d'inflammation spontanée
959 °F
Limite d'explosivité
6.4 %
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
Point d'ébullition
168 °C (lit.)
Pf
−44 °C (lit.)
Densité
0.876 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)c(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 2,3,5-Trimethylbenzoquinone via oxidation reaction with phthaloyl peroxide under solvent-free conditions.
- 1,2,4,5-Tetramethylbenzene (durene) by methylation using syngas in the presence of Cu and Zn-based bifunctional catalysts.
- 1,2,4-Oxadiazole derivatives via tandem reaction with nitroalkenes and nitriles in the presence of superacid CF3SO3H (TfOH).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.0 °C - closed cup