Principaux documents
160326
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(diethylamino)benzophenone
≥99%
Synonyme(s) :
4,4′-(Tetraethyldiamino)benzophenone, 4,4′-Bis(diethylamino)diphenyl ketone, p ,p ′-Tetraethyldiaminobenzophenone, Bis[4-(diethylamino)phenyl]methanone, Michler′s ethyl ketone
25 G
139,00 $
100 G
467,00 $
139,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
139,00 $
100 G
467,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[(C2H5)2NC6H4]2CO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.46
Beilstein:
2148611
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
139,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99%
Pf
89-92 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(C1=CC=C(C(C2=CC=C(N(CC)CC)C=C2)=O)C=C1)CC
InChI
1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • The effect of 4, 4′-bis (N, N-diethylamino) benzophenone on the degree of conversion in liquid photopolymer for dental 3D printing: Examines its use as a co-initiator in dental 3D printing materials (DH Lee et al., 2015).
  • Ketone Number and Substitution Effect of Benzophenone Derivatives on the Free Radical Photopolymerization: Compares its performance with other photoinitiators in polymerization (TL Huang, YC Chen, 2021).
  • Michler′s ethylketone as a novel negative-ion matrix for the enhancement of lipid MALDI tissue imaging: Uses 4,4′-bis(diethylamino)benzophenone in matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) for tissue imaging (Y Shi et al., 2022).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Thi Kim Hoang Trinh et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(39), 9242-9252 (2019-04-26)
In the search of smarter routes to control the conditions of N-heterocyclic carbene (NHCs) formation, a two-component air-stable NHC photogenerating system is reported. It relies on the irradiation at 365 nm of a mixture of 2-isopropylthioxanthone (ITX) with 1,3-bis(mesityl)imidazoli(ni)um tetraphenylborate. The