Principaux documents
D171301
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,6-naphthalenedicarboxylate
98%
25 G
271,00 $
271,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
271,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H6(CO2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.24
Beilstein:
987259
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
271,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
crystals
Pf
187-193 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)OC
InChI
1S/C14H12O4/c1-17-13(15)11-5-3-10-8-12(14(16)18-2)6-4-9(10)7-11/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
GYUVMLBYMPKZAZ-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable