Documents
N400
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenedicarboxylic acid
95%
About This Item
Formule linéaire :
C10H6(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.19
Numéro Beilstein :
1967507
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
238-240 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc2ccccc2cc1C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
KHARCSTZAGNHOT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
L J Fitzgerald et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 48 ( Pt 11), 1971-1975 (1992-11-15)
C12H8O4, M(r) = 216.20, monoclinic, C2/c, a = 5.087 (2), b = 19.222 (3), c = 9.552 (2) A, beta = 93.81 (3) degrees, V = 932.0 (5) A3, Z = 4, Dx = 1.54 g cm-3, lambda = 0.71073
Timo Rabe et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(15), 4861-4868 (2020-03-29)
Metal-organic frameworks containing Ga3+ ions and four differently substituted naphthalenedicarboxylates (ndc2-) have been synthesized and characterized. The Ga3+ ions are six-fold coordinated by oxygen atoms in all title compounds, but two different inorganic building units, i.e. trans corner-sharing and cis,trans