GLYCOPRO
Glycoprotein Detection Kit
Sufficient for 10 mini-gels (10 × 10 cm) or 5 gels or membranes (16.5 × 19 cm)
1 200,00 $
About This Item
1 200,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Utilisation
kit sufficient for 10 mini-gels (10 × 10 cm)
kit sufficient for 5 gels or membranes (16.5 × 19 cm)
carbohydrate detection limit measuring range
25-100 ng/band
Température de stockage
2-8°C
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Thyroid
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.