382132
2,5-Dihydroxyterephthalic acid
98%
Synonyme(s) :
2,5-Dihydroxy-1,4-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
>300 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(O)c(cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O6/c9-5-1-3(7(11)12)6(10)2-4(5)8(13)14/h1-2,9-10H,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
OYFRNYNHAZOYNF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.