185124
Dimethyl terephthalate
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-phthalate, Methyl 4-(carbomethoxy)benzoate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.04 (vs air)
Pression de vapeur
1.15 mmHg ( 93 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
(Powder or Crystals or Chunk(s))
Température d'inflammation spontanée
1058 °F
Pf
139-141 °C (lit.)
Solubilité
water: slightly soluble 0.0493 g/L at 20 °C
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
154 °C - (External MSDS)