Documents
C29002
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-butene
contains sodium/potassium carbonate as stabilizer, 97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CHClCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.55
Numéro Beilstein :
1679232
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Contient
sodium/potassium carbonate as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
62-65 °C (lit.)
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(Cl)C=C
InChI
1S/C4H7Cl/c1-3-4(2)5/h3-4H,1H2,2H3
Clé InChI
VZGLVCFVUREVDP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-16.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves