Principaux documents
254584
Sigma-Aldrich
Crotyl chloride, predominantly trans
95%
Synonyme(s) :
1-Chloro-2-butene
25 G
308,00 $
100 G
881,00 $
308,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
308,00 $
100 G
881,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
308,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
liquid
Impuretés
4% 3-chloro-1-butene
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
pb
84-85 °C (lit.)
Densité
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]\C(C)=C(\[H])CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
Clé InChI
YTKRILODNOEEPX-NSCUHMNNSA-N
Description générale
Crotyl chloride reacts with trichlorosilane in the presence of tertiary amine and copper salt to give the corresponding allyltrichlorosilane[1].
Application
Crotyl chloride was used in kinetics measurements of reactions of atomic chlorine with series of unsaturated aldehydes and ketones at 298K[2]. (E)Crotyl chloride was also used in the preparation of (E)-crotyltrichlorosilane[3].
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
23.0 °F
Point d'éclair (°C)
-5 °C
Stereohomogeneous synthesis of (E)-and (Z)-crotyltrifluorosilanes and highly stereoselective allylation of aldehydes.
Kira M, et al.
Tetrahedron Letters, 30(9), 1099-1102 (1989)
The condensation reaction of trichlorosilane with allylic chlorides catalyzed by copper salts in the presence of a tertiary amine.
Furuya N and Sukawa T.
Journal of Organometallic Chemistry, 96(1), C1-C3 (1975)
Rate constants for the reactions of chlorine atoms with a series of unsaturated aldehydes and ketones at 298 K: structure and reactivity.
Wang W, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 4(10), 1824-1831 (2002)