Principaux documents
C86405
Sigma-Aldrich
Crotyl bromide
technical grade, 85% (mixture of cis & trans)
Synonyme(s) :
trans-1-Bromo-2-butene
5 G
54,50 $
25 G
192,00 $
54,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
54,50 $
25 G
192,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.00
Beilstein:
1361394
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
54,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
85% (mixture of cis & trans)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.480 (lit.)
pb
97-99 °C (lit.)
Densité
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]\C(C)=C(\[H])CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
Clé InChI
AVMHMVJVHYGDOO-NSCUHMNNSA-N
Application
Crotyl bromide is a general organic reagent that can be used in the total synthesis of biologically important natural products and their derivatives such as (+)-artemisinin, plakortone E and (−)-horsfiline.[1][2][3]
It can also be used to prepare analogs of deoxycyclitols, pentopyranoses, 6-deoxyhexoses, hexoses[4] and pseudo-indoxyl derivatives.[5]
Autres remarques
remainder 3-bromo-1-butene
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Total synthesis and absolute stereochemistry of plakortone E.
Akiyama M.
Tetrahedron Letters, 47(14), 2287-2290 (2006)
Efficient Enantioselective Total Synthesis of (−)?Horsfiline.
Hong S.
Chemistry?A European Journal , 19(29), 9599-9605 (2013)
A concise synthesis of (+)-artemisinin.
Zhu C and Cook SP.
Journal of the American Chemical Society, 134(33), 13577-13579 (2012)
A potentially divergent and rapid route to analogues of deoxycyclitols, pentopyranoses, 6-deoxyhexoses, and hexoses.
Audouard C.
Organic Letters, 6(23), 4269-4272 (2004)
Synthesis of pseudo-indoxyl derivatives via sequential Cu-catalyzed SN Ar and Smalley cyclization.
Goriya Y and Ramana CV.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(57), 6376-6378 (2013)