Principaux documents
C109002
Sigma-Aldrich
Cyclononanone
95%
About This Item
Formule linéaire :
C9H16(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.22
Beilstein:
1280879
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
pb
95-97 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
24-26 °C (lit.)
Densité
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCCCCCCC1
InChI
1S/C9H16O/c10-9-7-5-3-1-2-4-6-8-9/h1-8H2
Clé InChI
BAUZLFKYYIVGPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup