Principaux documents
690422
Sigma-Aldrich
2-Bromocyclohexanone
≥90% (GC)
1 G
107,00 $
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
107,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H9BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.04
Beilstein:
1071730
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥90% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.512
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
BrC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
Clé InChI
KDXYEWRAWRZXFT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable