B92303
4-tert-Butylcyclohexanone
99%
Synonyme(s) :
4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexanone, 4-tert-Butylcyclohexanone, p-tert-Butylcyclohexanone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
crystals
Point d'ébullition
113-116 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
47-50 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
YKFKEYKJGVSEIX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup