Principaux documents
779946
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-phenylbutane
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
(4-Bromobutyl)benzene, 4-Phenylbutyl bromide
1 G
49,50 $
10 G
417,00 $
49,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
49,50 $
10 G
417,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H13Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.11
Beilstein:
2042124
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
49,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95.0% (GC)
95.0-105.0% (T)
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
bromo
phenyl
Chaîne SMILES 
BrCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13Br/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
Clé InChI
XPBQQAHIVODAIC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable