Principaux documents
C111201
Sigma-Aldrich
Cyclopentadecanone
98%
5 G
123,00 $
123,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
123,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H28(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.38
Beilstein:
1618444
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
123,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
crystals
pb
120 °C/0.3 mmHg (lit.)
Pf
63-65 °C (lit.)
Densité
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCCCCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C15H28O/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-15/h1-14H2
Clé InChI
OSOIQJGOYGSIMF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Mosaad A Abdel-Wahhab et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 141, 111399-111399 (2020-05-19)
This study aimed to determine the bioactive compounds of Bacillus sp. MERNA97 extract and to evaluate their efficacy against the oxidative damage, genotoxicity, chromosomal aberration and DNA fragmentation in rats treated with AFB1. Sixty male Sprague-Dawley rats were divided into
Simon Gane et al.
PloS one, 8(1), e55780-e55780 (2013-02-02)
Whether olfaction recognizes odorants by their shape, their molecular vibrations, or both remains an open and controversial question. A convenient way to address it is to test for odor character differences between deuterated and undeuterated odorant isotopomers, since these have