423769
α-Vinylbenzyl alcohol
97%
Synonyme(s) :
α-Ethenylbenzenemethanol, α-Phenylallyl alcohol, (±)-1-Phenylallyl alcohol, 1-Hydroxy-1-phenyl-2-propene, 1-Phenyl-2-propen-1-ol, 1′-Hydroxyallylbenzene, 3-Phenyl-3-hydroxy-1-propene, Phenylvinylcarbinol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
Point d'ébullition
101-102 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,9-10H,1H2
Clé InChI
MHHJQVRGRPHIMR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter