363901
2-Chloro-2-propen-1-ol
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
2-Chloroallyl alcohol
93,10 $
About This Item
93,10 $
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
pb
133-134 °C (lit.)
Densité
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCC(Cl)=C
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(4)2-5/h5H,1-2H2
Clé InChI
OSCXYTRISGREIM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter