P50900
Propargylamine
98%
Synonyme(s) :
2-Propynylamine, 3-Amino-1-propyne
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Contient
≤2.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
Point d'ébullition
83 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NCC#C
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h1H,3-4H2
Clé InChI
JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter