764221
Propargyl-N-hydroxysuccinimidyl ester
Synonyme(s) :
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(prop-2-ynyloxy)propanoate, 3-(2-Propyn-1-yloxy)propanoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, Alkyne-NHS ester, Propargyl-succinimidyl-ester
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
36-41 °C
Groupe fonctionnel
NHS ester
alkyne
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C#CCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C10H11NO5/c1-2-6-15-7-5-10(14)16-11-8(12)3-4-9(11)13/h1H,3-7H2
Clé InChI
WKIKHHMUNOVQLD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable