Principaux documents
771759
Sigma-Aldrich
2-Methylpyridine borane complex solution
0.5 M in dichloromethane
Synonyme(s) :
2-Picoline borane complex solution, 2-Picoline borane complex
About This Item
Formule linéaire :
C6H7N · BH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
0.5 M in dichloromethane
Pf
44-46 °C (lit.)
Densité
1.297 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[BH3-][n+]1ccccc1C
InChI
1S/C6H10BN/c1-6-4-2-3-5-8(6)7/h2-5H,1,7H3
Clé InChI
JWXUMNOOAYRPKH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Environmentally benign reducing agent
Reactant for:
  • Reductive amination
  • N-Benzyl-protection of amino acid derivatives by reductive alkylation
  • Reductive alkoxyamination
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3