Documents
769037
Sigma-Aldrich
Propane
99.95%, Messer® CANGas
Synonyme(s) :
n-Propane, Propane gas
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.10
Numéro Beilstein :
1730718
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
1.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
190 psi ( 37.7 °C)
8.42 atm ( 21.1 °C)
Description
Filling mass: 15g
Filling volume: 7L
Pureté
99.95%
Forme
gas
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Limite d'explosivité
9.5 %
Point d'ébullition
-42.1 °C (lit.)
Pf
-188 °C (lit.)
Densité
0.564 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Propane is a colourless, odourless gas that is flammable, liquefied, and heavier than air. It is used as fuel for laboratory burners, portable stoves, and vehicles (liquefied petroleum gas [LPG]). Propane is also used in the research of polymerization catalysts. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produits recommandés
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informations légales
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-155.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-104 °C - closed cup
Maksim N Khannanov et al.
Applied spectroscopy, 74(12), 1496-1504 (2020-03-13)
The low accessibility of natural gas fields and transporting pipelines requires portable online analyzers of the composition of natural gas, ensuring nearly chromatographic precision and capable of in situ analysis of a wide range of gases, including infrared-inactive ones (hydrogen