Documents
1265515
USP
Éthylène glycol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Éthylène glycol, 1,2-Éthanediol
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.07
Numéro Beilstein :
505945
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
752 °F
Limite d'explosivité
15.3 %
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
195-198 °C
Pf
−13 °C (lit.)
Densité
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ce produit est fourni tel que livré et spécifié par la Pharmacopée applicable. Toutes les informations fournies à l′appui de ce produit, y compris la FDS et tout dépliant d′information correspondant, ont été élaborées et publiées sous l′autorité de la Pharmacopée applicable.Pour en savoir plus ou pour obtenir de l′aide, veuillez vous rendre sur le site Internet de la Pharmacopée applicable.
Application
Ethylene glycol USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Propylene Glycol
  • Polyethylene Glycol 3350
  • Noncrystallizing Sorbitol Solution
  • Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil
  • Maltitol Solution
  • Sorbitol Solution
  • Sorbitol Sorbitan Solution
  • Dapagliflozin Propanediol
Remarque sur l'analyse
Ces produits sont réservés aux fins de test et d′essai. Ils ne sont pas destinés à être administrés chez l′homme ou l′animal et ne peuvent être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir des maladies, quelle que soit leur nature.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - open cup
Les clients ont également consulté
Ethylene Glycol, Diethylene Glycol, and Triethylene Glycol in Ethoxylated Products
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(4), 6733-6733 (2014)
Ethylene Glycol
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 6164-6164 (2013)
Liang Su et al.
Nature communications, 6, 6287-6287 (2015-02-18)
The enhancement of molecular absorption, emission and scattering processes by coupling to surface plasmon polaritons on metallic nanoparticles is a key issue in plasmonics for applications in (bio)chemical sensing, light harvesting and photocatalysis. Nevertheless, the point spread functions for single-molecule
Frank F J Simonis et al.
Magnetic resonance in medicine, 73(3), 1184-1189 (2014-03-26)
MR thermometry (MRT) is a noninvasive method for measuring temperature that can potentially be used for radio frequency (RF) safety monitoring. This application requires measuring absolute temperature. In this study, a multigradient-echo (mGE) MRT sequence was used for that purpose.
Eurwin Suryana et al.
International journal of developmental neuroscience : the official journal of the International Society for Developmental Neuroscience, 37, 69-75 (2014-07-11)
Myelination is an essential process in human development that is carried out by oligodendrocytes in the central nervous system. Hypoxic-ischaemic (HI) brain injury can disrupt myelination by causing oxidative stress, inflammation and excitotoxicity, resulting in the loss of myelin as