Principaux documents
768987
Sigma-Aldrich
Ethylene
Messer® CANGas, 99.95%
Synonyme(s) :
Ethene
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
28.05
Beilstein:
1730731
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
gas
Essai:
99.95%
Densité de vapeur
0.97 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
35.04 atm ( 20 °C)
Description
Filling mass: 15g
Filling volume: 12L
Essai
99.95%
Forme
gas
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Limite d'explosivité
36 %
pb
−104 °C (lit.)
Pf
−169 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Clé InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethylene is a colourless, flammable, and liquefied gas that has a slightly sweet odour and is lighter than air. It is an active component in ripening gas for fruits and plants. Ethylene is also a precursor for plastics, such as polyethylene, polyurethanes, polystyrene, and polyvinylchloride. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produits recommandés
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informations légales
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinderExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-148.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-100 °C - closed cup