Principaux documents
769029
Sigma-Aldrich
Neon
Messer® CANGas, 99.999%
Synonyme(s) :
Neon gas
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ne
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
20.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142006
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le produit 769029 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Densité de vapeur
0.7 (21 °C, vs air)
Niveau de qualité
Description
Filling mass: 10g
Filling volume: 12L
Essai
99.999%
Forme
gas
Résistivité
6.97 μΩ-cm, 20°C
pb
−246 °C (lit.)
Pf
-248.67 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ne]
InChI
1S/Ne
Clé InChI
GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N
Application
Neon is a colourless and odourless rare gas that is lighter than air. Applications include use as a filling gas for tubular neon lamps or buoyancy gas for stratospheric balloons. Neon is also a component of laser gas mixtures (helium-neon lasers, excimer lasers) and panning gas (filling gas for plasma display panels [PDP]). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produits recommandés
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informations légales
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable