Documents
744069
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrofuran
absolute, stored over molecular sieve
Synonyme(s) :
Tétrahydro-2-méthylfurane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Numéro Beilstein :
102448
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Qualité
absolute, stored over molecular sieve
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Impuretés
≤0.002% water
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
Point d'ébullition
78-80 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10.0 °C - closed cup
Tony W T Bristow et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 25(10), 1794-1802 (2014-08-12)
For on-line monitoring of chemical reactions (batch or continuous flow), mass spectrometry (MS) can provide data to (1) determine the fate of starting materials and reagents, (2) confirm the presence of the desired product, (3) identify intermediates and impurities, (4)