Principaux documents
74200
Sigma-Aldrich
Nonadecanoyl chloride
≥99.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)17COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.95
Beilstein:
1786242
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C19H37ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3
Clé InChI
BASNZTUXPUAQLZ-UHFFFAOYSA-N
Attention
melts at room temperature
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable