Y0001246
Azathioprine impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-[(1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)sulfanyl]-7H-purin-2-amine
204,00 $
About This Item
204,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
azathioprine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
S(c3[n](cnc3[N+](=O)[O-])C)c1nc(nc2[nH]cnc21)N
InChI
1S/C9H8N8O2S/c1-16-3-13-6(17(18)19)8(16)20-7-4-5(12-2-11-4)14-9(10)15-7/h2-3H,1H3,(H3,10,11,12,14,15)
Clé InChI
YFTWHEBLORWGNI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement