733679
6-Amino-1-hexanethiol hydrochloride
Synonyme(s) :
6-Mercaptohexylamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pf
125-130 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.NCCCCCCS
InChI
1S/C6H15NS.ClH/c7-5-3-1-2-4-6-8;/h8H,1-7H2;1H
Clé InChI
BFCMUBZJTPADOD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.