706329
4-Mercaptobenzoic acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
215-224 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H,8,9)
Clé InChI
LMJXSOYPAOSIPZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable