739294
3-Amino-1-propanethiol hydrochloride
technical grade
Synonyme(s) :
(3-Mercaptopropyl)ammonium chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
solid
Pf
80-85 °C
Chaîne SMILES
Cl.NCCCS
InChI
1S/C3H9NS.ClH/c4-2-1-3-5;/h5H,1-4H2;1H
Clé InChI
GMEDUXHKSSWXSL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.