674311
11-Mercaptoundecylphosphoric acid
90%
Synonyme(s) :
11-Mercapto-1-undecyl dihydrogen phosphate, MDPA
520,00 $
About This Item
520,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
90%
Forme
solid
Pf
48-52 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OP(O)(=O)OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H25O4PS/c12-16(13,14)15-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-17/h17H,1-11H2,(H2,12,13,14)
Clé InChI
XPYXJSSCWCSOFO-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.