733385
(11-Mercaptoundecyl)-N,N,N-trimethylammonium bromide
Synonyme(s) :
(11-Mercaptoundecyl)trimethylammonium bromide
704,00 $
About This Item
704,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
113-118 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C14H31NS.BrH/c1-15(2,3)13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-16;/h4-14H2,1-3H3;1H
Clé InChI
SCOCXONJTURWMB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable