675075
8-Mercaptooctanoic acid
95%
Synonyme(s) :
8-Thiooctanoic acid, MOA
344,00 $
About This Item
344,00 $
Produits recommandés
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.4808
Densité
1.0326 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCCCS
InChI
1S/C8H16O2S/c9-8(10)6-4-2-1-3-5-7-11/h11H,1-7H2,(H,9,10)
Clé InChI
FYEMIKRWWMYBFG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.