Principaux documents
731331
Sigma-Aldrich
Nickel(II) trifluoromethanesulfonate
96%
Synonyme(s) :
Nickel triflate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2F6NiO6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Pf
100-106 °C
Chaîne SMILES 
[Ni++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Ni/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
Clé InChI
KVRSDIJOUNNFMZ-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable