Documents
720755
Sigma-Aldrich
Zinc di[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide]
95%
Synonyme(s) :
Zn(NTf2)2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4F12N2O8S4Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
625.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: zinc
reagent type: catalyst
Pf
143-147 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Zn]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Zn/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
Clé InChI
QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Enantioselective Friedel-Crafts alkylation of pyrroles with β-CF3 acrylates
  • Stereoselective Diels-Alder reaction
  • Tandem cyclopropane ring-opening / Conia-ene cyclization
  • Aromatic nitration
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable