283673
Copper(II) trifluoromethanesulfonate
98%
Synonyme(s) :
Cu(OTf)2, Copper(II) triflate, Cupric trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid copper(II) salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Pf
≥300 °C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Cu]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Cu/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
Clé InChI
SBTSVTLGWRLWOD-UHFFFAOYSA-L
Application
- Mannich condensation
- Annulative amination
- Friedel-Crafts reaction
- Henry reaction
- Hypervalent iodine reagent-mediated preparation of carbazoles
- Intramolecular oxidative C-N bond formation for the synthesis of carbazoles
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges