Documents
337986
Sigma-Aldrich
Magnesium trifluoromethanesulfonate
97%
Synonyme(s) :
Magnesium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid magnesium salt
About This Item
Formule linéaire :
(CF3SO3)2Mg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
≥300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mg++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Mg/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
Clé InChI
BZQRBEVTLZHKEA-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cholho Choe et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(19), 9182-9192 (2015-04-24)
Redox-inactive metal ions can modulate the reactivity of redox-active metal ions in a variety of biological and chemical oxidations. Many synthetic models have been developed to help address the elusive roles of these redox-inactive metal ions. Using a non-heme manganese(II)