Documents
730750
Sigma-Aldrich
4-Phenylimidazole-2-thiol
97%
Synonyme(s) :
1,3-Dihydro-4-phenyl-2H-imidazole-2-thione, 2-Mercapto-4-phenylimidazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
269-274 °C
Chaîne SMILES 
Sc1nc(c[nH]1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2S/c12-9-10-6-8(11-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,10,11,12)
Clé InChI
ISOLPDRTYOTMTO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable