42787
(R)-4-Benzylthiazolidine-2-thione
≥97.0%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0%
Activité optique
[α]20/D +122±5°, c = 1% in chloroform
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99:1 (LC)
Chaîne SMILES
S=C1N[C@@H](CS1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NS2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m1/s1
Clé InChI
SLDUGQISGRPGAW-SECBINFHSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable