Principaux documents
705411
Sigma-Aldrich
4,4′′-Dibromo-p-terphenyl
Synonyme(s) :
4,4′′−Dibromo-1,1′:4′,1′′-terphenyl
5 G
167,00 $
167,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
167,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H12Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
167,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Pf
307-313 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H12Br2/c19-17-9-5-15(6-10-17)13-1-2-14(4-3-13)16-7-11-18(20)12-8-16/h1-12H
Clé InChI
VAIPJQIPFPRJKJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable