Principaux documents
449563
Sigma-Aldrich
Borane diphenylphosphine complex
98%
Synonyme(s) :
(Diphenylphosphine)trihydroboron
5 G
462,00 $
462,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
462,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2PH·BH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
462,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Reductions
reagent type: reductant
pb
148-150 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
47-50 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
B.[H]P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11P.BH3/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13H;1H3
Clé InChI
XUFGOLYVDOBYLK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for:
  • Nucleophilic addition reactions (anion)
  • Catalytic dehydrogenation in the presence of ruthenium bidentate phosphine compelxes
  • Deprotonation reactions
  • Catalytic coupling with alkynyl bromides
  • Catalyst-free Staudinger ligation for indirect 18F-radiolabeling
  • Preparation of chiral phosphine-phosphite bidentate ligands with biphenyl backbone
  • Reactions with frustrated lewis pair combinations of group 14 triflates and sterically hindered nitrogen bases
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges