P35316
Diphenyl sulfide
98%
Synonyme(s) :
Sulfure de phényl
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.6327 (lit.)
Point d'ébullition
296 °C (lit.)
Pf
−40 °C (lit.)
Densité
1.113 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
S(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clé InChI
LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup