Principaux documents
718386
Sigma-Aldrich
Lithium diisobutyl-tert-butoxyaluminum hydride solution
0.25 M in THF/hexanes
Synonyme(s) :
LDBBA
25 ML
212,00 $
100 ML
578,00 $
212,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
212,00 $
100 ML
578,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H28AlLiO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
212,00 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
0.25 M in THF/hexanes
Densité
0.795 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Li+].CC(C)C[AlH-](CC(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9O.2C4H9.Al.Li.H/c1-4(2,3)5;2*1-4(2)3;;;/h1-3H3;2*4H,1H2,2-3H3;;;/q-1;;;;+1;
Clé InChI
HNIYOHKCLUHKGY-UHFFFAOYSA-N
Application
Lithiumdiisobutyl-tert-butoxyaluminum hydride solution can be used as a reducing agent for the reduction of:
  • Aromatic and aliphatic nitriles to aldehydes.
  • Aromatic and aliphatic esters to aldehydes.
  • Tertiary amides to aldehydes.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3