235385
tert-Butyl nitrite
90%
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylethyl nitrite
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.368 (lit.)
Point d'ébullition
61-63 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: very soluble(lit.)
carbon disulfide: very soluble(lit.)
chloroform: very soluble(lit.)
diethyl ether: very soluble(lit.)
glycerol: insoluble (practically)(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)ON=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)7-5-6/h1-3H3
Clé InChI
IOGXOCVLYRDXLW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- for diazotization and nitrosation of alcohols, thiols, amines and cycloalkanes
- for the preparation of aryl azides from aryl amines
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves