178497
L-Selectride® solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
Lithium tri-sec-butylborohydride solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.89 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[Li+].[H][B-](C(C)CC)(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Li/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
Clé InChI
ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- The stereoselective reduction of ketone to alcohol.
- The selective demethylation of tert alcohol.
- Reducing agent
Reagent for:
- Enantioselective synthesis of a-amino acids via reduction of N-tert-butanesulfinyl ketimine esters
- Diastereoselective reduction reactions
- Hydride reduction of the Danishefsky pyranones
- Asymmetric reductive aldol reaction of enones with a-alkoxy aldehydes
- Synthesis of alkanols by carbonylation reactions
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter