Principaux documents
696455
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
97%
Synonyme(s) :
1-Methyl-4-bromopyrazole
5 G
58,00 $
25 G
203,00 $
58,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
58,00 $
25 G
203,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H5BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
58,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.531
pb
185-188 °C/760 mmHg
Densité
1.558 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cn1cc(Br)cn1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,1H3
Clé InChI
IXJSDKIJPVSPKF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.9 °F
Point d'éclair (°C)
93.3 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter