Principaux documents
687332
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline
97%
500 MG
223,00 $
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
223,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16FNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D -65.0±5°, c = 1 in chloroform
Pf
115-119 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](F)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H16FNO4/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-6(11)4-7(12)8(13)14/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
Clé InChI
YGWZXQOYEBWUTH-RQJHMYQMSA-N
Application
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline can be used in the preparation of benzophenone based ligand, which is further used to synthesize Ni(II) Schiff base complex.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis, Ni (II) Schiff base complexation and structural analysis of fluorinated analogs of the ligand (S)-2-[N-(N′-benzylprolyl) amino] benzophenone (BPB)
Tatum NJ, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 173, 77-83 (2015)